Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
OR952106-500G
APOSOR952106-500GEA 125 EUR InStock
APOSOR952106-500G
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1836 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134272
Numéro CAS: 14205-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité