6-Methoxy-2-naphthol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 870 EUR InStock
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00088677
Numéro CAS: 5111-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité