6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248004
Numéro CAS: 73615-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité