Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-acetylbenzoate
OR952486-1G OR952486-5G
APOSOR952486-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR952486-1G APOSOR952486-5G
Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Ethyl-3-acetylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261283
Numéro CAS: 37847-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité