N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235134
Numéro CAS: 540497-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité