Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952540-10G OR952540-1G OR952540-5G
APOSOR952540-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR952540-10G APOSOR952540-1G APOSOR952540-5G
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNS
MW: 177,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07106801
Numéro CAS: 860710-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité