Pseudopelletierine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR952553-1G OR952553-5G
APOSOR952553-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR952553-1G APOSOR952553-5G
Pseudopelletierine 95%
Pseudopelletierine
Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078161
Numéro CAS: 552-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité