7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClN
MW: 248,5500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094742
Numéro CAS: 220247-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité