3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952582-1G
APOSOR952582-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR952582-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186947
Numéro CAS: 80636-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité