7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063887
Numéro CAS: 58196-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité