7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952627-10G OR952627-1G OR952627-5G
APOSOR952627-10GEA 696 EUR InStock
APOSOR952627-10G APOSOR952627-1G APOSOR952627-5G
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one 95%
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660686
Numéro CAS: 22726-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité