2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR952663-250MG
APOSOR952663-250MGEA 426 EUR InStock
APOSOR952663-250MG
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18374085
Numéro CAS: 1261365-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité