8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formule: C₁₀H₉ClO
MW: 180,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796577
Numéro CAS: 68449-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité