4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 200…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463988
Numéro CAS: 84547-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité