2-Methoxyethylsulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952816-5G
APOSOR952816-5GEA 318 EUR InStock
APOSOR952816-5G
2-Methoxyethylsulphonyl chloride 95%
2-Methoxyethylsulphonyl chloride
Formule: C₃H₇ClO₃S
MW: 158,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10032391
Numéro CAS: 51517-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité