3',5'-Dihydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
OR952849-100G OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR952849-100G APOSOR952849-500G
3',5'-Dihydroxyacétophénone 98%
3',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002290
Numéro CAS: 51863-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité