6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952866-10G OR952866-1G OR952866-25G
APOSOR952866-10GEA 314 EUR InStock
APOSOR952866-10G APOSOR952866-1G APOSOR952866-25G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881451
Numéro CAS: 166176-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité