1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Beta-tetralone
OR952909-5G
APOSOR952909-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR952909-5G
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001727
Numéro CAS: 530-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité