Methyl-2-oxobutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-Oxobutyric acid methyll ester, Butyric acid, 2-oxo-, methyl ester, Methyl α-oxobutyrate, Methyl 2-Oxobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate
OR952993-10G OR952993-25G OR952993-5G
APOSOR952993-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR952993-10G APOSOR952993-25G APOSOR952993-5G
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl-2-oxobutanoate
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,115 Da
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093092
Numéro CAS: 3952-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité