2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 330 EUR InStock
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797159
Numéro CAS: 22990-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité