3-Éthylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR953182-25GEA 173 EUR InStock
APOSOR953182-25G APOSOR953182-5G APOSOR953182-100G
3-Éthylaniline 95%
3-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007818
Numéro CAS: 587-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité