3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-Pyrazolyl)-1-propanol
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03727229
Numéro CAS: 180741-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité