Acide 2-thiophenebutyrique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 864 EUR InStock
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
Acide 2-thiophenebutyrique 97%
Acide 2-thiophenebutyrique
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005463
Numéro CAS: 4653-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité