Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe.HCl, Methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe·HCl
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,6 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214247
Numéro CAS: 15028-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité