Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953363-25G
APOSOR953363-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR953363-25G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234332
Numéro CAS: 81452-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité