2-Phenoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953387-1G
APOSOR953387-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR953387-1G
2-Phenoxybenzonitrile 98%
2-Phenoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271960
Numéro CAS: 6476-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité