1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
OR953402-5G
APOSOR953402-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR953402-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683380
Numéro CAS: 3205-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité