(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953412-1G OR953412-5G
APOSOR953412-1GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR953412-1G APOSOR953412-5G
(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
(2-Chlorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176724
Numéro CAS: 10268-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité