Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953424-10G OR953424-1G OR953424-5G
APOSOR953424-10GEA 172 EUR InStock
APOSOR953424-10G APOSOR953424-1G APOSOR953424-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013241
Numéro CAS: 38430-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité