Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-formyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR953463-1G
APOSOR953463-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR953463-1G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03768340
Numéro CAS: 179692-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité