Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04122505
Numéro CAS: 7126-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité