2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
OR953477-1G OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR953477-1G APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656138
Numéro CAS: 1634-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité