3,3,5-Triméthylcyclohexanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953657-100G OR953657-10G OR953657-25G
APOSOR953657-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR953657-100G APOSOR953657-10G APOSOR953657-25G
3,3,5-Triméthylcyclohexanol 98%
3,3,5-Triméthylcyclohexanol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019378
Numéro CAS: 116-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité