3,4-Dicyanoaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
OR953694-25G OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR953694-25G APOSOR953694-100G
3,4-Dicyanoaniline 97%
3,4-Dicyanoaniline
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041741
Numéro CAS: 56765-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité