1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690251
Numéro CAS: 21005-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité