5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953736-1G OR953736-250MG
APOSOR953736-1GEA 484 EUR InStock
APOSOR953736-1G APOSOR953736-250MG
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628264
Numéro CAS: 220957-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité