1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953815-5G
APOSOR953815-5GEA 215 EUR InStock
APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659684
Numéro CAS: 517918-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité