2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl butyrate, Butyric Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
OR953884-1G OR953884-5G
APOSOR953884-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR953884-1G APOSOR953884-5G
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate 95%
2-Méthyl-5-oxo-1-cyclopentén-1-yle butyrate
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798052
Numéro CAS: 68227-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité