N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 4-Dimethylaminomethylbenzylamine
OR953945-1G
APOSOR953945-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR953945-1G
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04107485
Numéro CAS: 34490-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité