3-Isobutoxybenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953952-10G OR953952-1G OR953952-5G
APOSOR953952-10GEA 683 EUR InStock
APOSOR953952-10G APOSOR953952-1G APOSOR953952-5G
3-Isobutoxybenzoic acid 98%
3-Isobutoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01993662
Numéro CAS: 350997-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité