5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formule: C₈H₁₃N₃
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272104
Numéro CAS: 354824-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité