1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR954313-1G APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022840
Numéro CAS: 2876-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité