Nicotinate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
OR954544-500G
APOSOR954544-500GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR954544-500G
Nicotinate d'éthyle 98%
Nicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006389
Numéro CAS: 614-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité