2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757538
Numéro CAS: 834861-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité