Acétoacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acétoacétanilide 98%
Acétoacétanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008780
Numéro CAS: 102-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité