Biphényle-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954760-25G OR954760-5G
APOSOR954760-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR954760-25G APOSOR954760-5G
Biphényle-3-ol 98%
Biphényle-3-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002294
Numéro CAS: 580-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité