Biphényle-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954761-100G OR954761-500G OR954761-1KG
APOSOR954761-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G APOSOR954761-1KG
Biphényle-4-ol 98%
Biphényle-4-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002347
Numéro CAS: 92-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité