1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 165 EUR InStock
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂Si
MW: 275,23 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08436007
Numéro CAS: 351457-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité