Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955468-1G OR955468-5G
APOSOR955468-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR955468-1G APOSOR955468-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203698
Numéro CAS: 35475-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité