4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 973 EUR InStock
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243,04 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436010
Numéro CAS: 913835-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité